Learn More
Hydrochloric Acid, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Catalog Number p-7120473
55.22 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Envase:
Frasco de polietileno
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
clorano
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
clorano
Cl
37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
pH > 0,1 (a 20 °C)
Color Incolora
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 42 °C
Densidad 1,2 g/ml a 25 °C
Olor Fuerte
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 100 ml
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Beilstein 1098214
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza 99.999% (trace metals basis)