Learn More
Hydrochloric Acid, 6.0N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5391434
Click to view available options
Cantidad:
19L
Envase:
Frasco de polietileno
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
clorano
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
clorano
Cl
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Nombre de nota 6.0N Solution
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,10kg
Cantidad 19L
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Reactivo biotecnológico
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.