Learn More
Hydrochloric Acid, 5N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5391433
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
19L
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de boca estrecha de polietileno
Frasco de polietileno
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Nombre de nota 5N Volumetric Solution
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,08kg
Cantidad 1 l
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.