Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, for Electronic Use, d=1.18, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de -35 °C |
Punto de ebullición | de 57 °C |
Envase | Recipiente de plástico |
Presión de vapor | 125 mbar a 20 °C |
Cantidad | 25L. |
Viscosidad | 1,8 mPaS a 15 °C |
Forma física | Líquido |
Nombre IUPAC | hydrogen chloride |