Learn More
Ácido clorhídrico, 37 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Punto de fusión | de -35,0 °C |
Punto de ebullición | de 57,0 °C |
Densidad | 1.1800g/mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1,18 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 37% |
Cantidad | 2,5 l |
Fórmula molecular | ClH |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.