Learn More
Hydrochloric Acid, 1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383305
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Nombre de nota 1N Volumetric Solution
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,00kg
Cantidad 1 l
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.