Learn More
Hydrochloric Acid, 0.5M, Chem-Lab
Catalog Number p-7114728
Click to view available options
Cantidad:
5L.
10L.
Envase:
PE
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
313
CHEBI:17883
cloruro de hidrógeno
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
313
CHEBI:17883
cloruro de hidrógeno
Cl
For laboratory use, Titrations, ASTM D-94, D-128
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Concentración 18,23 g de HCl/1 l de H2O
Densidad 1.01g/mL
Envase PE
Normalidad 0,5 N (de ±0,001 a 20 °C)
Cantidad 5L.
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 0.5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: HCl/H2O