Learn More
Hydrobromic acid, Reagent Grade, 48%, Honeywell™
Catalog Number p-7111780
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
10035-10-6, 7732-18-5
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
10035-10-6, 7732-18-5
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
Reagent Grade, 48%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Nombre de nota Reagent Grade, 48%
Punto de ebullición 126°C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
Densidad 1.49 g/mL at 25 °C(lit.)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal I2
Número UN UN1788
Beilstein 3587158
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91
Grado Reactivo