Learn More
Hydrobromic Acid, 47% to 49%, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383303
436.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
4 l
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
10035-10-6
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
10035-10-6
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1 l = 1,50kg
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Cantidad 500mL.
Nombre IUPAC bromano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.92
Porcentaje de pureza 47 to 49%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™