Learn More
Hydriodic acid, for analysis, 57 wt.% aqueous solution, distilled, unstabilized, ACROS Orgaincs™
Marca:  Acros Organics 198360010
Detalles adicionales : CAS : 10034-85-2 Peso : 1.75000kg Transport : UN number : 1787 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 1 L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013433
  • 404.00€ / 1 litro
En stock, listo para ser enviado: 1
10034-85-2
127.91
yoduro de hidrógeno
HI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
[H+].[I-]
Especificaciones
Hydriodic acid
Frasco de vidrio
127.0°C
10034-85-2
HI
15, 4814
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
yoduro de hidrógeno
127.91
1.7000 g/mL
1.7
1 L
HI
01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Solubility aq. soln.: soluble.
[H+].[I-]
127.91
Análisis
Videos
SDS Documentos