Learn More
Hidridotetrakis(trifenilfosfina)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212739
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
18284-36-1
C72H61P4Rh
1153.08
MFCD00015867
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
11981874
tetrakis (trifenilfosfina) rodio
[RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
18284-36-1
C72H61P4Rh
1153.08
MFCD00015867
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
11981874
tetrakis (trifenilfosfina) rodio
[RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Punto de fusión 140°C to 146°C
Color Ocre
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1151.25
Forma física Polvo cristalino