Learn More
Sulfato de hidracina, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Catalog Number 15557984
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de polietileno
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Nombre del producto químico o material Hydrazine Sulfate
CAS 10034-93-2
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular H6N2O4S
Cantidad 125 g
Gravedad específica 1L = 1.37kg
Sinónimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 130.118
PubChem CID 24842
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.