Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, estándar para valoración Karl Fischer (contenido de agua 1 mg/g = 0.1 %), verificado según NIST SRM 2890 y NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15664490
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
40 ml
100-66-3, 108-32-7
C7H8O
108.14
MFCD00007941
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
7519
CHEBI:16579
anisol
COC1=CC=CC=C1
100-66-3, 108-32-7
C7H8O
108.14
MFCD00007941
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
7519
CHEBI:16579
anisol
COC1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Nombre de nota Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis
Densidad 1.000 g/cm3
Temperatura de inflamación 43°C
Cantidad 1 Kit
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS <100.0000%, <10.0000%
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Envase Ampolla
Fórmula lineal HCONH2
Número UN UN2222
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Water Standard 1.12
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Anisole, propylene carbonate