Learn More
HYDRANAL™-Standard 5.0, Honeywell Fluka™
Solución de prueba para valoración volumétrica Karl Fischer
39.01€ - 458.23€
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15634470
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
34813-100ML
100 mL
39.01€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15644470
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
34813-500ML
500 mL
87.86€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
15654470
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
34813-6X100ML
6 x 100 mL
204.03€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15664470
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
34813-6X500ML
6 x 500 mL
458.23€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.