Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AD, reactivo para valoración culombimétrica KF en cetonas (solución de catolito), Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 34821-6X50ML
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614490
  • 1556.31€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Especificaciones
1.100 g/cm3
1 Kit
Reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution)
≥1.0000%
152°C
Karl Fischer
64°C
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K
123-39-7,97-99-4,288-32-4,7446-09-5,68007-08-9
<5.0000%
Ampolla
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Coulomat CG-K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid
SDS Documentos