Learn More
HYDRANAL™: CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
97.54€ - 661.14€
Especificaciones
Densidad | 0.80g/mL |
---|---|
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-CompoSolver E |
CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Número UN | UN1170 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15624380
|
Honeywell-Hydranal
34734-1L |
1 L |
97.54€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15634380
|
Honeywell-Hydranal
34734-2.5L |
2.5 L |
181.76€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15654380
|
Honeywell-Hydranal
34734-6X1L |
6 x 1 L |
509.29€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15644380
|
Honeywell-Hydranal
34734-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
661.14€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
Especificaciones
0.80g/mL | |
HYDRANAL™-CompoSolver E | |
UN1170 |
12°C (53.6°F) | |
7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Seguridad y manipulación
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide