Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, reactivo para valoración volumétrica de un componente Karl Fischer (sin metanol), Honeywell™ Fluka ™
Marca:  Honeywell Fluka 34805-1L
151.76 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614440
  • 159.75€ / 1 litro
En stock
para ver el stock
Especificaciones
90°C (194°F)
HYDRANAL™-Composite 5
111-90-0,7553-56-2,288-32-4,7446-09-5,68007-08-9,693-98-1
1 L
1.15g/mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Composite 5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide
SDS Documentos