Learn More
Ansell™ Guantes totalmente impregnados de resistencia media Hyd-Tuf™
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Descripción
- Excelente resistencia a la abrasión y buena protección contra enganches, cortes y perforaciones
- Revestimiento de inmersión de nitrilo de alto rendimiento
- Excelente agarre en seco.
- Facilitan y agilizan las tareas de manipulación.
- Repelen eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad
- Se pueden lavar a máquina de forma segura: no se encogerán, endurecerán ni perderán su forma.
- Más higiénicos y más duraderos: pueden reutilizarse de forma segura y económica.
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 10 |
Modelo | 52-502 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |