Learn More
Ansell Edmont™ Guantes con puño de seguridad totalmente revestidos Hycron™
Con la exclusiva formulación de nitrilo Ansell para ofrecer resistencia a materiales afilados y abrasivos.
Marca:  Ansell Edmont™ 27805100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12620802
  • 49.60€ / 12 pares
Stock Remoto 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Revestimiento de nitrilo
  • Sin silicona
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de tejido de algodón
  • Acabado totalmente revestido
  • Puño de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Nitrilo
Nitrilo
Tejido de punto de algodón
Materiales afilados y abrasivos
10
144 par
Normas de CATEGORÍA II, EN 388: 4221
Nitrilo
Puño de seguridad largo
Palma totalmente recubierta
27-805
27-805
Guantes de peso alto