Learn More
Ansell™ Guantes con puño de seguridad totalmente revestidos Hycron™
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Descripción
- El revestimiento de nitrilo es más resistente y más flexible que el de PVC.
- Proporciona una excelente barrera para la grasa y el aceite
- No se degrada como el cuero o el algodón.
- Fabricado sin silicona.
- Limpieza garantizada para la manipulación de metales y la fabricación de motores.
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado totalmente revestido
- Puños elásticos
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II, EN 388: 4221 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Tamaño | 9 |
Modelo | 27-805 |
Estilo de puño de los guantes | Puño de seguridad largo |
Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |