Learn More
Ansell Guantes con puño de seguridad de 3/4 de inmersión Hycron™
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
- Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
- El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
- El puño de seguridad aumenta la protección de la muñeca.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Cortado y cosido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul, Natural |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Algodón |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 9 |