Learn More
Agua, grado de cultivo celular (sin endotoxinas)
7.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
8.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23281" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
8.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23281" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Descripción
- Sin endotoxinas; no contiene bacterias gramnegativas detectables
- Garantiza <la ausencia de endotoxinas con un límite de detección máximo de 0,005 UE/ml de endotoxinas mediante ensayo turbidimétrico
Especificaciones
pH | De 5.0 a 7.0 |
Cantidad | 100 ml |