Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media, Powder
Support cell culture growth and biomanufacturing processes. HyClone™ RPMI 1640 Media, Powder is manufactured using ISO 9001 certified processes.
39.55€ - 117.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Formulario Polvo
Tipo de producto RPMI 1640 con L-glutamina
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11958075
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30011.02
2 de 5 L
39.55€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
11501801
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30011.04
50 l
117.00€
50 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
11591791
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30011.03
10 L
52.25€
10 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • High-quality classical media formulations in convenient packaging configurations
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
  • Exacting manufacturing processes ensure lot-to-lot consistency
Especificaciones
Especificaciones
cGMP e ISO 9001:2000
Polvo
No estéril
Sin bicarbonato sódico
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
RPMI 1640 con L-glutamina
Glutamina