Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media, Powder
Support cell culture growth and biomanufacturing processes. HyClone™ RPMI 1640 Media, Powder is manufactured using ISO 9001 certified processes.
Marca: Cytiva SH30011.04
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
- Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
- Los rigurosos procesos de fabricación garantizan la consistencia de todos los lotes
Especificaciones
cGMP e ISO 9001:2000 | |
Polvo | |
No estéril | |
Sin bicarbonato sódico |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad | |
RPMI 1640 con L-glutamina | |
Glutamina | |
50 l |