Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
80.00€ - 157.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reglamentos del USDA
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Micoplasma detectado
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Sustancias contaminantes Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Sustancias contaminantes Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16201112
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.01IR25-40
Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 mL
91.70€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
12624237
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.02HI
Inactivado por calor 1000 mL
157.00€
1000 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16221112
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.01IR30-45
Irradiado, de 30 a 45 dosis 500 mL
91.70€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16231112
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.02IR25-40
Irradiado, de 25 a 40 dosis 1000 mL
157.00€
1000 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
12339962
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.01HI
Inactivado por calor 500 mL
91.70€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16251112
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.02IR30-45
Irradiado, de 30 a 45 dosis 1000 mL
157.00€
1000 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
12802956
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30401.01IR
Irradiated 500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda
  • Seguridad garantizada frente a las enfermedades de la especie bovina
  • Se siguen los mismos estándares en el procesamiento del suero de ternero que en el del suero fetal bovino (SFB) para ofrecer la más alta calidad y trazabilidad
  • El suero de ternero recién nacido HyClone, de origen neozelandés, se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Reglamentos del USDA
    Estéril
    Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
    ≤25 UE/ml