Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), Powder
25.60€ - 110.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Formulario Polvo
Sterilization Method No estériles
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11511791
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30008.03
MEM/EBSS con L-glutamina 10 L
25.60€
10 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
10106543
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30008.04
MEM/EBSS con L-glutamina 50 l
105.00€
50 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
11978075
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30050.02
MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales 2 de 5 L
39.80€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
11551821
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30050.03
MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales 10 L
36.20€
10 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
10094503
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH30050.04
MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales 50 l
110.00€
50 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo HyClone™ en polvo con (MEM/EBSS) de Earle, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
Especificaciones
Especificaciones
cGMP e ISO 9001:2000
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Polvo
No estériles