Learn More
Cytiva L-Glutamine
Supplement serum- and protein-free media using this amino acid.
29.65€ - 35.40€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar congelado |
---|---|
Concentración | 29.2 mg/mL |
Formulario | Líquido |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10453332
|
Cytiva
SH30034.01 |
L-glutamina, solución de 200 mM (29,2 mg/ml L-glutamina en NaCl al 0,85 %), 100 ml | 100 mL |
29.65€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10691233
|
Cytiva
SH30034.02 |
L-glutamina, solución de 200 mM (29,2 mg/ml L-glutamina en NaCl al 0,85 %), 500 ml | 500 mL |
35.40€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Format: Liquid
Especificaciones
Almacenar congelado | |
29.2 mg/mL | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm |