Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Optimizado para el crecimiento de células CHO y derivados.
Marca:  Cytiva SH30066.03IR
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14850841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • demonstrated performance with a variety of cell lines, including hybridomas, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5, and Vero cells
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
    United States
    500 mL
    Sequential-filtered, 100 nm
    Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
    No
    Typically less than 2 μg/mL
    No
    Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
    FBS Replacement Serum
    Sterile
    Irradiated
    ≤ 10 EU/mL
    ≤ 20 mg/dL
    HyClone™
    USDA Inspected