Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ I (EE. UU.)
Optimizado para el crecimiento de hibridomas, complemente el crecimiento del cultivo celular con suero HyClone™ FetalClone™ I de origen estadounidense, una alternativa al suero fetal bovino (SFB) que contiene niveles de IgG comparables a los presentes en el SFB.
Marca: Cytiva SH30080.03
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Especificaciones
Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Osmolalidad, Porcentaje de saturación de hierro, pH, Gammaglobulina, Glucosa, SGPT, Fósforo inorgánico, TIBC, Fosfatasa alcalina, Bilirrubina total, Proteína total, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Estados Unidos | |
500 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
≤10 UE/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
No |
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Suero FetalClone I (EE. UU.) | |
Suero de sustitución del SFB | |
Estéril | |
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus | |
No | |
Normalmente menos de 200 μg/ml | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |