Learn More
Cytiva Clon fetal II HyClone™
Marca: Cytiva SH30066.03HI
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG | |
Suero FetalClone II (EE.UU.) inactivado con calor | |
Suero de sustitución del SFB | |
Estéril | |
Inactivado por calor | |
≤10 UE/ml | |
Sí | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Estados Unidos | |
500 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
Adecuado para utilizarse con una gran variedad de líneas celulares | |
≤ 20 mg/dl | |
No |