Learn More
Cytiva Suero de clon fetal I HyClone™
HyClone™ FetalClone™ I es una alternativa al suero fetal bovino optimizada para el cultivo de hibridomas con niveles de IgG comparables a los presentes en el SFB.
Marca:  Cytiva SH30080.03IR
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12359832
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
United States
500 mL
Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
Typically less than 2 μg/mL
USDA Inspected
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
FetalClone I Serum (U.S.) Irradiated
FBS Replacement Serum
Sterile
Irradiated
≤ 10 EU/mL
≤ 20 mg/dL