Learn More
Cytiva Suero fetal bovino analizado HyClone™ (EE. UU.) para células madre embrionarias (ES)
Aumenta el crecimiento de las células con suero fetal bovino (SFB) cribado para células madre embrionarias HyClone™ (ES) de origen estadounidense, filtrado mediante filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm y probado para endotoxinas, hemoglobina y amplios ensayos de perfil bioquímico.
242.00€ - 956.00€
Especificaciones
Otros ensayos | 1, 25 dihidroxi vitamina D, Caroteno, Cloruro, B1, cobre, B2, Folato, Gammaglobulina, Nitrógeno ureico en sangre, HDL, 25 dihidroxi vitamina D, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, Albúmina, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Fosfatasa alcalina, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con certificación EMEA |
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
País de origen | EE. UU. |
Tipo especializado | Cribado para células madre embrionarias |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12339792
|
Cytiva
SH30070.03EH |
Suero fetal bovino cribado para células madre embrionarias de origen estadounidense | 500 mL | Inactivado por calor |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11501831
|
Cytiva
SH30070.02E |
Suero fetal bovino cribado para células madre embrionarias de origen estadounidense | 100 mL | Ninguno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10117272
|
Cytiva
SH30070.03E |
Suero fetal bovino cribado para células madre embrionarias de origen estadounidense | 500 mL | Ninguno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm (0,04 μm)
- Endotoxina: ≤ 10 UE/ml; hemoglobina ≤ 10 mg/dl
Especificaciones
1, 25 dihidroxi vitamina D, Caroteno, Cloruro, B1, cobre, B2, Folato, Gammaglobulina, Nitrógeno ureico en sangre, HDL, 25 dihidroxi vitamina D, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, Albúmina, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Fosfatasa alcalina, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre | |
Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Cribado para células madre embrionarias | |
Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm | |
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus | |
≤10 mg/dl |
Con certificación EMEA | |
EE. UU. | |
Estéril | |
Definido, cribado para especialidad | |
≤10 UE/ml | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |