Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7a Supplement
A ready-to-use, powder media supplement optimized for high-yield recombinant protein production in CHO fed-batch processes
197.00€ - 321.00€
Especificaciones
Descripción | Without: L-glutamine, With: Poloxamer 188 |
---|---|
Línea de células | CHO |
Tipo de producto | Cell Culture Supplement |
Esterilidad | Non-sterile |
Para utilizar con (aplicación) | High-Yield Recombinant Protein Production in CHO Fed-Batch Processes |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16564581
|
Cytiva
SH31119.01 |
Líquido | 0,5 L |
197.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16615805
|
Cytiva
SH31119.02 |
Líquido | 1 L |
321.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Improve productivity and cell yield in fed-batch cultures by supplementing the cell culture medium to replace nutrients depleted during cell culture
- Supplements cell culture with amino acids, vitamins, salts, trace elements, and glucose
- Cell Boost 7a and 7b are concentrated cell culture supplements designed to be used together to enhance protein production
- Designed to support modern manufacturing processes
- Chemically defined (CD), animal-derived component-free (ADCF), and free of any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol
- Intended for use in combination with HyClone ActiPro and ActiSM media as part of the ActiPro cell culture system
- Formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines
- Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications
Especificaciones
Without: L-glutamine, With: Poloxamer 188 | |
Cell Culture Supplement | |
High-Yield Recombinant Protein Production in CHO Fed-Batch Processes |
CHO | |
Non-sterile | |
HyClone™ |