Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Neural Differentiation Kit
Marca:  Cytiva SH30893.02
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084433
  • 909.00€ / 450 ml
Envío estimado: 04-11-2021
Descripción
Descripción
Facilitate the neural differentiation of HAMSC, HBMSC and MCBUSSCs with HyClone™ AdvanceSTEM™ Neural Differentiation Kit.
Especificaciones
Especificaciones
Medios de diferenciación neuronal HyClone AdvanceSTEM
Medio de diferenciación neuronal AdvanceSTEM
Filtro esterilizado - 0,2 μm
Líquido
SH3878.2, SH3893.2
Almacenar de 2° a 8 °C y alejado de la luz
450 ml
Células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo, células madre mesenquimales de médula ósea, células madre somáticas ilimitadas de sangre del cordón umbilical mutipotentes (MCBUSSC)