Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids
Marca: Cytiva SH30852.01
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Apoyar el crecimiento del cultivo celular embrionario con los aminoácidos calificados HyClone™ AdvanceSTEM™ ES.
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
200 mM | |
Sí |
AdvanceSTEM cualificado L-glutamina, 200 mm | |
100 mL |