Descripción
El Axygen HybridRack El sistema combina la sostenibilidad y la funcionalidad para crear un nuevo producto de punta de pipeta ecológico que está respaldado por la calidad y el valor de Corning.
- El HybridRack El sistema elimina aproximadamente el 70 % del plástico en comparación con las gradillas de puntas de pipeta de plástico tradicionales.
- La plataforma de plástico combinada con la base de cartón proporciona una plataforma de pipeteo estable. El HybridRack está diseñado para que los usuarios finales pipeteen directamente desde él, incluso cuando se utiliza un instrumento multicanal.
- La base de cartón se puede reciclar fácilmente a través de la mayoría de los programas locales de reciclaje en la acera.
- Todos HybridRack Los números de referencia se proporcionan estériles. Filtrado, Maxymum Recovery , y las configuraciones no filtradas están disponibles.
- El HybridRack El sistema se fabrica en el USA en un ISO 13485, ISO 14001, y una instalación registrada por EnergyStar.
- Las puntas de pipeta incluidas en el HybridRack que ofrece son los mismos consejos que el Axygen MultiRack línea de productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Estándar |
| Tipo de producto | Punta de pipeta |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Mostrar más |