Learn More
Ácido hialurónico, sal sódica, Streptococcus equi, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Bacterial hyaluronic acid (HA) is a natural non-sulfated high molecular weight glycosaminoglycan that may be used to study formulations of non-animal gels potentially useful for procedures such as soft tissue augmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hialurónico bacteriano es un glicosaminoglicano natural no sulfatado de alto peso molecular que puede utilizarse para estudiar formulaciones de geles de origen no animal potencialmente útiles para procedimientos como el aumento de tejidos blandos.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. El peso molecular es mayor o igual a 1 MDa.
El ácido hialurónico bacteriano es un glicosaminoglicano natural no sulfatado de alto peso molecular que puede utilizarse para estudiar formulaciones de geles de origen no animal potencialmente útiles para procedimientos como el aumento de tejidos blandos.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. El peso molecular es mayor o igual a 1 MDa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hyaluronic acid sodium salt |
Tipo | Hyaluronic Acid Sodium Salt |
Nombre de nota | Streptococcus equi |
Forma física | Polvo |
Índice Merck | 14,4757 |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Porcentaje de pureza | 91% |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |