Learn More
Mettler Toledo™ Analizador de humedad halógeno HX204
Análisis de humedad de alto rendimiento
Marca:  Mettler Toledo™ 30019875
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 12743275
  • 20415.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resultados de humedad altamente fiables y repetibles gracias a un calentamiento halógeno rápido y un rendimiento de pesaje óptimo
  • Defina varios usuarios con derechos individuales, cada uno con su propia pantalla de inicio y sus accesos directos a métodos.
  • Las funciones de pruebas rutinarias integradas garantizan que el instrumento siempre funcione de forma óptima: FACT, SmartCal y pruebas para las unidades de calentamiento y pesaje
  • La gran pantalla táctil a color de 7 pulg ofrece una interfaz de usuario fácil de navegar.
  • La bandeja de pesaje colgante y la superficie plana de acero inoxidable de debajo permiten una limpieza rápida y sencilla.
  • Para facilitar la generación de informes, conecte el instrumento a un PC, servidor FTP, impresora de cinta o impresora de red mediante Wi-Fi, Ethernet, RS232 o USB.
Especificaciones
Especificaciones
115V o 230V
Secado