Learn More
Hamilton™ HVXM Large Body Modular Valve Positioner PTFE Valves
With a larger port internal diameter to allow increased fluid flows.
Marca:  Hamilton™ 36758
Detalles adicionales : Peso : 0.06700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11533274
  • 273.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Son las válvulas de mayor tamaño
  • Incluso los fluidos moderadamente viscosos fluyen sin inconvenientes
  • Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
  • Mayor flexibilidad y valor
Especificaciones
Especificaciones
38 °C
108,8 μl de volumen muerto
Válvula de PTFE tamaño grande
modelo 3-5, 3 válvulas
1/4 pulgadas.-28
Carcasa de aluminio