Learn More
Hamilton™ HVC Standard Ceramic Valves
Designed to provide superior performance with salt solutions.
Marca: Hamilton™ 5208-01
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
- Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Maximiza la flexibilidad y el valor
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Todas las válvulas HVC tienen una profundidad de rosca de 1/4 pulgadas-28 UNF
Especificaciones
Aluminio (carcasa) | |
Válvula HV de cerámica | |
Modelo 3-2, 3 puertos, carcasa de aluminio | |
Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3 |