missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ZNRF1 Partial ORF (NP_115644, 74 a.a. - 178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_115644
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84937
Peso molecular 37.29kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110967
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084937-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16100967
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084937-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

In a study identifying genes in rat that are upregulated in response to nerve damage, a gene which is highly expressed in ganglia and in the central nervous system was found. The protein encoded by the rat gene contains both a zinc finger and a RING finger motif and is localized in the endosome/lysosome compartment, indicating that it may be involved in ubiquitin-mediated protein modification. The protein encoded by this human gene is highly similar in sequence to that encoded by the rat gene. [provided by RefSeq]

Sequence: PASRGTGDSERAPGGGGSASDSTYAHGNGYQETGGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRLSYNDDVLT
Especificaciones

Especificaciones

NP_115644
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434E229/FLJ14846/MGC15430/NIN283
ZNRF1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84937
ZNRF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PASRGTGDSERAPGGGGSASDSTYAHGNGYQETGGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRLSYNDDVLT
RUO
ZNRF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications