Learn More
Abnova™ Human ZNHIT2 Partial ORF (NP_055020.1, 274 a.a. - 361 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00000741-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195444
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GEHPPGPLGTRGAMHEVARILLGEGPTNQKGYTLAALGDLAQTLGRARKQAVAREERDHLYRARKKCQFLLAWTNENEAALTPLALDC
Especificaciones
Especificaciones
NP_055020.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GEHPPGPLGTRGAMHEVARILLGEGPTNQKGYTLAALGDLAQTLGRARKQAVAREERDHLYRARKKCQFLLAWTNENEAALTPLALDC
RUO
ZNHIT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
741
ZNHIT2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C11orf5/FON/MGC120285/MGC120286
ZNHIT2
Recombinant
wheat germ expression system