Learn More
Abnova™ Human ZNF607 Full-length ORF (AAH05085.1, 1 a.a. - 156 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00084775-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196073
  • 458.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
19-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: MAAKVFESIGKFGLALAVAGGMVTSALCNVDAGHRAAIFDQFRGVQNIVVGEGTHFLIPCVQKPIIFDCCSQPRSAPVITGSKDLQNVNITLCILFRPITSQLPRIFTSIGEDYDECVLPFITTEILKSLVARFDAGELITQRELVSSQVSNNLME
Especificaciones
Especificaciones
AAH05085.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ14802|MGC13071
ZNF607
Yes
wheat germ expression system
Liquid
84775
ZNF607 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAKVFESIGKFGLALAVAGGMVTSALCNVDAGHRAAIFDQFRGVQNIVVGEGTHFLIPCVQKPIIFDCCSQPRSAPVITGSKDLQNVNITLCILFRPITSQLPRIFTSIGEDYDECVLPFITTEILKSLVARFDAGELITQRELVSSQVSNNLME
RUO
ZNF607