missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ZNF346 Partial ORF (AAH07775, 133 a.a. - 232 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH07775 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23567 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16187472
|
Abnova™
H00023567-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197472
|
Abnova™
H00023567-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a nucleolar, zinc finger protein that preferentially binds to double-stranded (ds) RNA or RNA/DNA hybrids, rather than DNA alone. Mutational studies indicate that the zinc finger domains are not only essential for dsRNA binding, but are also required for its nucleolar localization. The encoded protein may be involved in cell growth and survival. [provided by RefSeq]
Sequence: NQCCPICNMTFSSPVVAQSHYLGKTHAKNLKLKQQSTKVEALHQNREMIDPDKFCSLCHATFNDPVMAQQHYVGKKHRKQETKLKLMARYGRLADPAVTDEspecificaciones
AAH07775 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp547M223/JAZ/Zfp346 | |
ZNF346 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
23567 | |
ZNF346 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NQCCPICNMTFSSPVVAQSHYLGKTHAKNLKLKQQSTKVEALHQNREMIDPDKFCSLCHATFNDPVMAQQHYVGKKHRKQETKLKLMARYGRLADPAVTD | |
RUO | |
ZNF346 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |