Learn More
Abnova™ Human ZNF100 Partial ORF (NP_775802.1, 99 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_775802.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 163227
Peso molecular 37.62kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102277
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00163227-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16192267
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00163227-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RHEMVAKPPVICSHFPQDLWAEQDIKDSFQEAILKKYGKYGHDNLQLQKGCKSVDECKVHKEHDNKLNQCLITTQSNIFQCDPSAKVFHTFSNSNRHKIRHTRKKPFK
Especificaciones
Especificaciones
NP_775802.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ44587
ZNF100
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
163227
ZNF100 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RHEMVAKPPVICSHFPQDLWAEQDIKDSFQEAILKKYGKYGHDNLQLQKGCKSVDECKVHKEHDNKLNQCLITTQSNIFQCDPSAKVFHTFSNSNRHKIRHTRKKPFK
RUO
ZNF100