Learn More
Abnova™ Human ZFPM1 Partial ORF (NP_722520, 86 a.a. - 195 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00161882-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102257
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 17-01-2022
Descripción
Descripción
Sequence: WSGPDELEPVVQDGQRRIRARLSLATGLSWGPFHGSVQTRASSPRQAEPSPALTLLLVDEACWLRTLPQALTEAEANTEIHRKDDALWCRVTKPVPAGGLLSVLLTAEPH
Especificaciones
Especificaciones
NP_722520
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
WSGPDELEPVVQDGQRRIRARLSLATGLSWGPFHGSVQTRASSPRQAEPSPALTLLLVDEACWLRTLPQALTEAEANTEIHRKDDALWCRVTKPVPAGGLLSVLLTAEPH
RUO
ZFPM1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
161882
ZFPM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FOG/FOG1/ZNF408/ZNF89A
ZFPM1
Yes