Learn More
Abnova™ Human ZCCHC10 Full-length ORF (AAH05211, 1 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH05211
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54819
Peso molecular 44.44kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110783
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054819-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16100783
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054819-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MATPMHRLIARRQAEANKQHVRCQKCLEFGHWTYECTGKRKYLHRPSRTAELKKALKEKENRLLLQQSIGETNVERKAKKKRSKSVTSSSSSSSDSSASDSSSESEETSTSSSSEDSDTDESSSSSSSSASSTTSSSSSDSDSDSSSSSSSSTSTDSSSDDEPPKKKKKK
Especificaciones
Especificaciones
AAH05211
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.44kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MATPMHRLIARRQAEANKQHVRCQKCLEFGHWTYECTGKRKYLHRPSRTAELKKALKEKENRLLLQQSIGETNVERKAKKKRSKSVTSSSSSSSDSSASDSSSESEETSTSSSSEDSDTDESSSSSSSSASSTTSSSSSDSDSDSSSSSSSSTSTDSSSDDEPPKKKKKK
RUO
ZCCHC10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54819
ZCCHC10 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20094
ZCCHC10
Recombinant
wheat germ expression system