Learn More
Abnova™ Human YES1 Partial ORF (AAH48960, 1 a.a. - 80 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH48960
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7525
Peso molecular 34.54kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117615
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007525-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107615
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007525-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is the cellular homolog of the Yamaguchi sarcoma virus oncogene. The encoded protein has tyrosine kinase activity and belongs to the src family of proteins. This gene lies in close proximity to thymidylate synthase gene on chromosome 18, and a corresponding pseudogene has been found on chromosome 22. [provided by RefSeq]
Sequence: MGCIKSKENKSPAIKYRPENTPEPVSTSVSHYGAEPTTVSPCPSSSAKGTAVNFSSLSMTPFGGSSGVTPFGGASSSFSV
Especificaciones
Especificaciones
AAH48960
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.54kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HsT441/P61-YES/Yes/c-yes
YES1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7525
YES1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MGCIKSKENKSPAIKYRPENTPEPVSTSVSHYGAEPTTVSPCPSSSAKGTAVNFSSLSMTPFGGSSGVTPFGGASSSFSV
RUO
YES1