Learn More
Abnova™ Human XRCC4 Partial ORF (NP_071801.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071801.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7518 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16117605
|
Abnova™
H00007518-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107605
|
Abnova™
H00007518-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene functions together with DNA ligase IV and the DNA-dependent protein kinase in the repair of DNA double-strand break by non-homologous end joining and the completion of V(D)J recombination events. The non-homologous end-joining pathway is required both for normal development and for suppression of tumors. This gene functionally complements XR-1 Chinese hamster ovary cell mutant, which is impaired in DNA double-strand breaks produced by ionizing radiation and restriction enzymes. Alternative transcription initiation and alternative splicing generates several transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MERKISRIHLVSEPSITHFLQVSWEKTLESGFVITLTDGHSAWTGTVSESEISQEADDMAMEKGKYVGELRKALLSGAGPADVYTFNFSKESCYFFFEKNEspecificaciones
NP_071801.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
XRCC4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7518 | |
XRCC4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MERKISRIHLVSEPSITHFLQVSWEKTLESGFVITLTDGHSAWTGTVSESEISQEADDMAMEKGKYVGELRKALLSGAGPADVYTFNFSKESCYFFFEKN | |
RUO | |
XRCC4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |