missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human XAB1 Partial ORF (AAH07451, 9 a.a. - 118 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00011321-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16106542

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 21-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene encodes a guanosine triphosphatase enzyme. The encoded protein may play a role in DNA repair and may function in activation of transcription. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq]

Sequence: ELQASGGPRHPVCLLVLGMAGSGKTTFVQRLTGHLHAQGTPPYVINLDPAVHEVPFPANIDIRDTVKYKEVMKQYGLGPNGGIVTSLNLFATRFDQVMKFIEKAQNMSKY
Especificaciones

Especificaciones

AAH07451
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ELQASGGPRHPVCLLVLGMAGSGKTTFVQRLTGHLHAQGTPPYVINLDPAVHEVPFPANIDIRDTVKYKEVMKQYGLGPNGGIVTSLNLFATRFDQVMKFIEKAQNMSKY
RUO
GPN1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
11321
XAB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATPBD1A/MBDIN/NTPBP/XAB1
GPN1
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales